Learn More
Pentafluorphenyl 6-thien-2-ylnicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367534
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 926921-59-7
Summenformel C16H6F5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 371.28
MDL-Nummer MFCD09702374
InChI-Schlüssel UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229543
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-(thiophen-2-yl)pyridine-3-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 371.28
Reinheit (%) 97%