Learn More
Pentafluorphenyl 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)Nicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356815
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11356815
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58326CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 910036-96-3
Summenformel C17H12F5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 389.28
MDL-Nummer MFCD09702389
InChI-Schlüssel DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229582
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-carboxylat
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 389.27
Reinheit (%) 97%