Learn More
Pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazol-5-Karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205604
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10205604
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC62426CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 941716-88-7
Summenformel C14H9F5N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 380.289
MDL-Nummer MFCD09966152
InChI-Schlüssel ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 43811041
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 380.29
Reinheit (%) 97%