Learn More
Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkylierungsreagenz
Artikelnummer. 11547740 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11547740
Marke: Thermo Scientific™ TS58220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derivatisieren Sie Carboxylsäuren, Phenole und Sulfonamide für die GC-Analyse mit Elektroneneinfangdetektion (ECD) mit dem Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkylierungsreagenz.
Derivatisieren Sie Carboxylsäuren, Phenole und Sulfonamide für die GC-Analyse mit Elektroneneinfangdetektion (ECD) mit dem Thermo Scientific™ Pentafluorbenzylbromid (PFBBr) Alkylierungsreagenz. Kurze Reaktionszeiten (∼20 Minuten). Derivate sind hoch empfindlich für Elektronenfang (EC), wodurch sie für den Nachweis geringer Vorkommen von Fettsäuren nützlich sind. PFBBr wurde bei der Analyse von Spuren organischer Stoffe in Asphalten und als Fingerabdrucktechnik zur Bestimmung von Asphaltschadstoffen in Oberflächenwasser eingesetzt.
  • Schnelle Reaktionszeiten für das Extraktions-Alkylierungs-Verfahren: ∽20 Minuten
  • Derivate sind hoch empfindlich für Elektronenfang (EC), wodurch sie für den Nachweis geringer Vorkommen von Fettsäuren nützlich sind.
  • Analyse von organischen Spuren in Asphalt
Empfohlen für:
Analyse von organischen Spuren in Asphalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren korrosiv/ätzend
Lagerung Raumtemperatur
Standardkomponenten Alpha-Brom-2,3,4,5,6-Pentafluortoluol
Standardkonzentration 98 bis 100 %
Menge 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene