Learn More
Pentafluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilin wird bei der Herstellung von Pentafluorophenylammonium Triflat verwendet, einem effizienten Katalysator für die Veresterung und Thioesterung. Es wird auch in der Synthese von verschiedenen Titan-Komplexen mit zwei anionischen [N, O-]-Bidentat-Salicylaldiminato-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilin wird bei der Herstellung von Pentafluorophenylammonium Triflat verwendet, einem effizienten Katalysator für die Veresterung und Thioesterung. Es wird auch in der Synthese von verschiedenen Titan-Komplexen mit zwei anionischen [N, O-]-Bidentat-Salicylaldiminato-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluoroaniline |
Schmelzpunkt | 34°C to 37°C |
Dichte | 1.744 |
Siedepunkt | 156°C to 157°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1819387 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | pentafluoroaniline |
Formelmasse | 183.08 |