Learn More
Pentadecansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentadecansäure ist ein Lipid, das in der Proteomikforschung verwendet wird. Wird auch als Biomarker für die Aufnahme von Milch in der Nahrung verwendet. Kann in Ischämie-/Reperfusionstudien als Biomarker für den myokardialen Fettsäurenmetabolismus markiert werden. Energiequelle in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
Pentadecansäure ist ein Lipid, das in der Proteomikforschung verwendet wird. Wird auch als Biomarker für die Aufnahme von Milch in der Nahrung verwendet. Kann in Ischämie-/Reperfusionstudien als Biomarker für den myokardialen Fettsäurenmetabolismus markiert werden. Energiequelle in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentadecanoic acid |
Schmelzpunkt | 51°C to 54°C |
Siedepunkt | 257°C (100 mmHg) |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)13CO2H |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1773831 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. |
Formelmasse | 242.4 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pentadecanoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pentadecanoic acid