Learn More
3M™ PELTOR™ X4 Series Ear Muffs
Click to view available options
Modell:
Gehäuse X4A, Überkopf
CSA Z94.2:
Klasse AL
dielektrisch:
Ja
Beschreibung
- Leichtes und kleines Polster mit hoher Dämpfung
- Hoher Schutz ohne viel Drumherum
- Innovative Schaumstoffe und firmeneigenes Material mit hohe Dichte sorgen für langsame Rückverformung
- Helle gelbgrüne Polster zeigen Arbeitgebern, ob Gehörschutz getragen wird
- Erhältlich als elektrisch isolierte Modellen (ausgenommen Modell X4P3E)
- Kompatibilität mit Helmen (ausgenommen Modell X4A)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Hellgrün |
ANSI S3.1974 | Ja |
Polstermaterial | Schaumstoff |
CSA Z94.2 | Klasse AL |
Polsterfarbe | Schwarz |
Kopfgurtmaterial | Draht |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Reinigung, Abriss, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
Modell | Gehäuse X4A, Überkopf |
Paare pro Packung | Je 1 |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ X4 Series Ear Muffs >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur