Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom mit PMR446 MHz Kopfhörer
Hat ein Kopfband und verfügt über ein integriertes vorprogrammiertes analoges Zweiwege-Radio, Bluetooth™ Multipoint-Konnektivität, ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und eine pegelabhängige Funktion zum Hören auf Umgebungsgeräusche.
Marke: 3M™ 7100204388
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gehörschutz mit eingebautem analogen Zweiwege-Radio
- Pegelabhängige Technologie verbessert das Situationsbewusstsein und die Kommunikation
- Die Bluetooth™-Multipoint-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung von mobilen Geräten
- Schnelle Aktivierung der pegelabhängigen Funktion durch Drücken auf „Zuhören“ (Push-to-listen)
- Wasserfestes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Sprachgesteuerte Transmission (VOX) für freihändigen Einsatz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Kompatibel mit PMR446 MHz
- Für eine effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen
Spezifikation
Analog | |
Kopfband | |
MT73H7A4410WS6EU. |