Learn More
3M™ PELTOR™ Zubehör für drahtlose Kommunikation
Artikelnummer. 16426360
Click to view available options
:
Menge: 10
Artikelnummer. 16426360
Marke: 3M™ 7100142644
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3M™ PELTOR™ Zubehör für drahtlose Kommunikation ist eine Erweiterung der X-Serie, die Bluetooth™-Technologie verwendet.
  • Sichere Kommunikation in lauten Umgebungen
  • Verfügt über ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung
  • Drahtlose Bluetooth™-Technologie für die Verbindung mit Ihrem Smartphone
  • Beständig gegen raue Umgebungen, einschließlich Temperaturschwankungen, Schweiß und Regen
  • Entwickelt für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Lässt sich einfach an 3M™ PELTOR™ Ohrschützer der X-Serie anbringen und verwandelt sie in ein Kommunikationsgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität IP54, eClass 9: 40019116
Produkttyp Zubehör