Learn More
3M™ PELTOR™ Netzteil
Das 3M™ PELTOR™ Netzteil ist für den Einsatz mit 3M™ PELTOR™ ACK053 wiederaufladbaren Akku-Packs geeignet.
Marke: 3M™ 7000108521
26.10 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.70000kg
Beschreibung
- Netzstecker mit USB-Anschluss
- Netzadapter 230 V DC auf USB 5 V
- Kompatibles USB-Ladekabel 3M™ PELTOR™ AL2AI oder PELTOR™ FR09 erforderlich
- Lieferung mit EU-/UK-Steckeradaptern
Spezifikation
Stromversorgung | |
LiteCom™ Pro II IS Akku | |
USB-Ladeanschluss |