Learn More
3M™ Peltor™ Optime™ III Ohrenschützer
Artikelnummer. 15739017
Click to view available options
Modell:
H540A-461-GB, Kopfband
H540B-474-GB, Nackenband
H540P3AF-413-SV, Helmmontiert
H540P3B-413-SV, Helmmontiert
H540P3E-413-SV, Helmmontiert
H540P3G-413-SV, Helmmontiert
H540P3H-413-SV, Helmmontiert
H540P3K-413-SV, Helmmontiert
3M™ PELTOR™ Optime™ III Ohrenschützer sind ein Hochleistungs-Gehörschutz, der für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken entwickelt wurde.
  • Idealer Gehörschutz gegen Lärm in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken
  • Die Doppelgehäuse-Technologie hilft, die Resonanzwirkung zu minimieren
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Rot
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 352-3:2002
Modell H540P3E-413-SV, Helmmontiert
Rauschunterdrückung (NRR) 34 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Nein