Learn More
3M™ Peltor™ Optime™ II Ohrenschützer Artikelnummer.: 15719697
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Peltor™ Optime™ II Ohrenschützer
Artikelnummer. 15719697
H520A-472-GB
Click to view available options
Modell:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Artikelnummer. 15719697
Marke: 3M™ 7000038207
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Umgebungen mit erheblicher industrieller Lärmbelastung oder bei der Bedienung von Baumaschinen, beispielsweise auf Flughäfen und im Landwirtschaftssektor. 3M™ PELTOR™ Optime™ II Ohrenschützer wurden für anspruchsvolle Umgebungen mit Lärmbelastung entwickelt.
  • Idealer Gehörschutz in Umgebungen mit erheblichem Industrielärm oder Baumaschinen, wie Flughäfen und landwirtschaftliche Arbeiten
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hohe Sichtbarkeit
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 352-3:2002
Modell H520A-472-GB
Rauschunterdrückung (NRR) 31 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Nein
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Peltor™ Optime™ II Ohrenschützer >