Learn More
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit
Das 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Schalldämpferpolster, die leicht in wenigen Schritten ausgetauscht werden können.
6.61 € - 15.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hygiene-Kit |
---|---|
Enthält | Schaumstoffeinsätze und Dichtungsringe |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15739967
|
3M™
7000108176 |
Bull's Eye™ I Kapselgehörschutz | N/A | ||||||
15749967
|
3M™
7000108177 |
Bull's Eye™ II Kapselgehörschutz | N/A | ||||||
15719957
|
3M™
7000108017 |
Bull's Eye™ III Kapselgehörschutz | N/A | ||||||
15729957
|
3M™
7000108018 |
H6 Serie Gehörschutz | N/A | ||||||
15779707
|
3M™
7000039638 |
OPTIME™ I Gehörschutz | N/A | ||||||
15709647
|
3M™
7000009686 |
OPTIME™ II Kapselgehörschutz | N/A | ||||||
15709957
|
3M™
7000108016 |
OPTIME™ III Kapselgehörschutz |
15.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15719927
|
3M™
7000107779 |
OPTIME™ Push-to-Listen-Gehörschutz | N/A | ||||||
15710108
|
3M™
7100101874 |
WorkTunes Headset |
15.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Satz enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Schalldämpferpolster, die leicht in wenigen Schritten ausgetauscht werden können
- Verlängert die Lebensdauer von Gehörschutz
- Gewährleistet gute Funktionsweise und Hygiene
- Tragen Sie keinen unbequemen Gehörschutz
- Packung enthält 2 x Schaumstoffeinsätze und 2 Dichtungsringe
Spezifikation
Hygiene-Kit | |
Schaumstoffeinsätze und Dichtungsringe |