Learn More
3M™ Schutzhelmkombination für die Forstwirtschaft
Die 3M™ Peltor™ G3000 Forstwirtschaft-Helmkombination bietet wirkungsvollen Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör.
Marke: 3M™ 7000104017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3M™ Peltor™ Helmkombination für die Forstwirtschaft G3000 umfasst den Helm G3000, Schutzvisier und Kapselgehörschutz.
- Die Inhalte der Sets variieren. Siehe individuelle Set-Codes für vollständigen Inhalt. Komplette Sicherheitslösung. Bei diesen Sets handelt es sich um eine Kombinationslösung für Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz mit vielen der wichtigen Teile, die Sie benötigen, um in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen geschützt zu sein. Mit einstellbarem Schutzhelm, Metall-Netzvisier, Kapselgehörschützer und Visierabdichtung.
Besserer Tragekomfort und Sitz - Die Schutzhelme verfügen über ein Vierpunkt-Ratschen- oder Pinlock-Befestigungssystem und können so für einen bequemen, sicheren Sitz eingestellt werden, der den Tragekomfort erhöht und ein Verrutschen verhindert.
Gehör- und Gesichtsschutz - 3M™ bietet Sicherheitsprodukte für verschiedene Arbeitsanforderungen. Das Metall-Netzvisier schützt das Gesicht und der 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz verbessert den Schutz vor mittleren bis hohen Geräuschpegeln in der Industrie.
Spezifikation
None | |
Earmuffs, Faceshield | |
Standard | |
Front Brim |
Orange | |
Helmkombination | |
Not Vented |