Learn More
3M™ PELTOR™ Kabel mit Stereo-Stecker
3M™ PELTOR™ Kabel mit Stereo-Stecker zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio und XP Headsets.
Marke: 3M™ 7000108359
17.40 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.12000kg
Beschreibung
- 3,5 mm-Stereo-Anschlusskabel
- Mit Stereo-Stecker
- Zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio und XP Headsets
Spezifikation
Kabel | |
3,5 mm-Stereo-Stecker |