Learn More
Memmert™ Peltier gekühlte IPPeco Inkubatoren mit erweiterter Peltier Technologie
Artikelnummer. 17168974 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
108 l
256 L
384 L
749 L
1060 L
1360 L
2140 L
Display:
1 hochauflösendes TFT-Farbdisplay (SingleDISPLAY)
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17168974
Marke: Memmert™ IPP750ecoplus
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Kultivierung über und unter Raumtemperatur, Keimzahlbestimmung oder Haltbarkeitstests.
Effizient, homogen und zuverlässig – diese drei Wörter beschreiben den Peltier gekühlten Memmert Inkubator IPPeco
  • Modellgrößen: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperatureinstellbereiche: 0 bis +70 °C (Größe 110 bis 1060), +15 °C bis +60 °C (Größe 1400 und 2200)
  • 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • Konvektion: Zwangsbelüftung durch Peltier Lüfter
  • Fortschrittliche Peltier Technologie: maximale Energieeffizienz im Vergleich zu Klimakammern mit Kompressor
  • Optionale Beleuchtungseinheit (kaltweißes Licht, warmweißes Licht)
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen
  • Absolut homogene Temperaturverteilung
  • Größere Einsatzbereiche durch Abkühlen bis zum Gefrierpunkt
  • Immer ein gutes Klima: kältefrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm
Die Leistung dieses Peltier gekühlten Inkubators ist beeindruckend: Das Aufheizen, Abkühlen und Rückholen nach dem Öffnen der Tür erfolgt fein abgestimmt und dennoch mit Höchstgeschwindigkeit. Die serienmäßigen Doppeltüren verhindern Verschmutzungen und Temperaturstürze, gleichzeitig haben Sie durch großflächige Innenglastüren einen optimalen Blick auf das empfindliche Ladegut.
Es gibt zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY ist ideal für Standardanwendungen. Temperatur, Luftklappenposition und Lüfterdrehzahl bleiben während des gesamten Prozesses konstant. Geeignet für den Fall, dass keine Anforderungen an Rampenprogrammierungen oder Schleifen bestehen, wenn die Anwendung nur unempfindliche Materialien trocknen muss und keinen Mehrfachübertemperaturschutz oder ein technisch komplexes Alarmsystem erfordert. In solchen Fällen ist die Funktionalität der SingleDISPLAY Modelle ideal für die Anwendung.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kompressor Nein
Kapazität (metrisch) 749 L
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Beleuchtung Optionale Beleuchtungseinheit
Material Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) 0 (mindestens 20 unter Umgebungstemperatur) bis 70 °C
Typ Gekühlter Inkubator
Display 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Zeitschaltuhr Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Abmessungen (T x B x H) innen 600 x 1040 x 1200 mm
Abmessungen (L x B x H) 1224 x 755 x 1720 mm
Versandgewicht (metrisch) 301 kg
Gewicht (metrisch) 230 kg
Frequenz 50/60 Hz