Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Polyethylenimine (PEI) transfection reagent, chemically-defined
Marke:  Tocris Bioscience™ 7854/1G
554.63 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18707786
  • 723.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PEI STAR™ is a chemically-defined, high-performance polyethylenimine (PEI) transfection reagent for cost-effective, affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293 and CHO cells. Applications include production of recombinant proteins, antibodies and viruses.
PEI STAR is a trademark of Bio-Techne Corp.
Spezifikation
Spezifikation
Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride
49553-93-7
1 g
Transfection Reagent