Learn More
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-Papier
Artikelnummer. p-8013768 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 2.8
10,5 bis 13
1 bis 12
2,8 bis 4,6
3.8 bis5.5
4 bis 9
5,2 bis 6,8
6 bis8.1
7,2 bis 8,8
8 bis9.7
9.5 bis 12
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11366464
Marke: Macherey-Nagel™ 90415
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Messen Sie den pH-Wert in farbigen Lösungen. Pehanon™ pH-Papier kombihert den Indikator und die Referenz auf einem Streifen und eignet sich somit perfekt für pH-Bestimmungen in farbigen Lösungen.
Messen Sie den pH-Wert in farbigen Lösungen.Pehanon™ pH-Papier kombihert den Indikator und die Referenz auf einem Streifen und eignet sich somit perfekt für pH-Bestimmungen in farbigen Lösungen.
Bei PEHANON™ handelt es sich um spezielle pH-Teststreifen, in denen pH-Indikator und Referenzfarben auf einem Streifen kombiniert sind. Sie weisen die folgenden Vorteile auf:
Alle Probenfarben haben die gleiche Auswirkung auf die Referenzfarben und den Reaktionsabschnitt. Dies gewährleistet unverfälschte Messwerte bei farbigen Lösungen. Der Anwender kann sich auf die Präzision der pH-Werte verlassen.
Eine unsichtbare hydrophobe Barriere über dem oberen Farbfeld verhindert eine Kapillarwirkung der Testlösung auf der anderen Seite. Der Griffabschnitt bleibt bei allen Proben stets trocken und sauber. Die Verwendung des Streifens ist folglich sehr sicher.
pH-Werte können ohne eine gesonderte Farbtabelle bestimmt werden. Da Arbeiter und Techniker nur einen einzelnen Streifen statt eines vollständigen Pakets mit Farbtabelle benötigen, ist PEHANON™ ein äußerst ökonomisches Produkt.
Spezifikation
pH-Bereich 3.8 bis5.5
Format Stäbchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Bestimmung in den gefärbten Lösungen
Graduierungen 3,8; 4,0; 4,2; 4,4; 4,6; 4,9; 5,2; 5,5
Menge Je 1
Typ pH-Papier