Learn More
Bode Chemie™ Peha-Soft™ Nitrile White Powder-Free Glove
Artikelnummer. 15788478
Click to view available options
Größe:
XS
M
L
Peha-soft™ latex-free examination and protective glove made of white, synthetic nitrile rubber.
  • Latexfreie Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilgummi, puderfrei
  • Einfach anzuziehen durch die chlorierte Innenbeschichtung
  • Texturierter Fingerbereich für optimalen Halt
  • Hochelastisch und besonders reißfest
  • Ausgezeichnete Passform und ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
  • Zum beidhändigen Tragen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 455 und EN 374
Chlorinated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe M
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis