Learn More
Bode Chemie™ Peha-Soft™ Nitrile Fino Powder-Free Glove
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Latexfreie Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lilafarbenem Nitrilkautschuk, puderfrei
- Leicht zu tragen dank der Innenbeschichtung; texturierter Fingerbereich für optimalen Griff
- Hochelastisch, besonders reißfest und sicher; ausgezeichnete Passform und ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
- Zum beidhändigen Tragen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374; Kat. III |
Anwendungen | Labor |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | XS |