Learn More
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschlauch
Artikelnummer. p-4522296 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
0,002 in. Innendurchmesser; 10 cm Länge
0,002 in. Innendurchmesser; 20 cm Länge
0,002 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge
0,004 in. Innendurchmesser; 10 cm Länge
0,004 in. Innendurchmesser; 20 cm Länge
0,004 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge
0,007 in. Innendurchmesser; 10 cm Länge
0,007 in. Innendurchmesser; 20 cm Länge
0,007 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11503920
Marke: Thermo Scientific™ 60182500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie mit den äußerst inerten Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschläuchen ausgezeichnete chemische Kompatibilität und sehr geringe Verschleppung.
Erzielen Sie mit den äußerst inerten Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschläuchen ausgezeichnete chemische Kompatibilität und sehr geringe Verschleppung zur Verbesserung der Flüssigchromatographie (Liquid Cchromatography, LC). Diese bestehen aus Quarzglas-Präzisionsschläuchen mit PEEK-Beschichtung und 1/16 in. Außendurchmesser PEEK ist gegen hohe Drücke widerstandsfähig. PEEKsil Schläuche eignen sich ideal für Kapillar-HPLC- und LC-Massenspektrometrie (MS). Die sehr glatte Innenfläche sorgt für ausgezeichnete Durchflusseigenschaften und sehr geringe Verschleppung. Sie ist mit den meisten organischen Lösungsmitteln kompatibel und in den meisten Standard-Chromatographiesystemen anwendbar.
Empfohlene Anwendung
  • Die Schläuche sind steif; nicht empfohlen für Anwendungen, in denen das Verbiegen der Schläuche erforderlich ist
  • Verwenden Sie nur die zugeschnittenen Längen; ein Schneiden der Schläuche nach dem Erhalt kann zu Schäden daran führen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit HPLC, LC/MS
Typ Kapillarschlauch
Beschreibung 0,002 in. Innendurchmesser; 10 cm Länge
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, LC/MS
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,002 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,051 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,588 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3,937 in.
Gesamtlänge (metrisch) 10 cm
Material PEEK, Silika