Learn More
Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse
Artikelnummer. p-4522179 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kreuz
T-förmig
Verbindungsstück
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,02 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10422155
Marke: Thermo Scientific™ P704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse mit biokompatiblen Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse.
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse. Das Material ist für eine Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
  • Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungsstück
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Beschreibung PEEK-Verbindungsstück; 0,28 μl Hubvolumen
Material PEEK
Innendurchmesser (metrisch) 7,87 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche für die Chromatographie
Länge (metrisch) 23,37 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.