Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Verbinder-Adapterbaugruppe
Artikelnummer. 15967881 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
1 pro St.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15967881
Marke: Thermo Scientific™ P74201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruck-Anschlüsse mit biokompatiblen Thermo Scientific™ PEEK™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen für Hochdruck-HPLC-Anschlüsse.
  • Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsmenge 1 pro St.
Enthält (2) F-300 Fingertight-Anschlussstücke
Gewindegröße 10-32
Beschreibung Verbinder-Adapterbaugruppe
Zur Verwendung mit Für Schläuche mit einem AD von 1/16 in.
Material PEEK
Druck 5000 psi