missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/8 Zoll Außendurchmesser, 50 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
500.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
pH-Bereich | 2 bis 14 |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 Zoll |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Material | PEEK |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15791039
|
Trajan Scientific and Medical
1303062000-50F |
Naturfarben | 0,062 in. |
528.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15731049
|
Trajan Scientific and Medical
1303080000-50F |
Naturfarben | 0.080 Zoll |
500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Naturfarben | |
1/8 Zoll | |
PEEK |
2 bis 14 | |
50 ft. | |
100 °C |
Nur für Forschungszwecke