Learn More
Cytiva Männlicher PEEK Anschluss
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anschlüsse:
1/16 in., männlich
1/16 in., männlich auf 1/16 in männlich für Schläuche, Innendurchmesser 0,13 mm
1/16 in., männlich auf 1/16 in männlich für Schläuche, Innendurchmesser 0,25 mm
1/16 in.-Buchse auf M6-Stecker
3 x 5/16 in., weiblich
3/16 in., männlich
M6 weiblich an 5/16 in., männlich
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 PCS
2 Stück
Beskrivning
- Chromatographiezubehör
- Komplette Packungsgröße 2
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anschlussgrößen und Innendurchmessern
- Zur Verwendung mit Chromatographieschläuchen
- Verbindungsstücke aus Polyetheretherketon (PEEK)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Steckverbinder |
| Anschlüsse | 1/16 in., männlich auf 1/16 in männlich für Schläuche, Innendurchmesser 0,25 mm |
| Material | PEEK |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/16 in. AD Schläuche |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering