Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings
Artikelnummer. p-4522193 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Anschlussstecker mit kurzem Kopf, schwarz
Einteiliges PEEK-Fingertight-Anschlussstück
Einteiliges, langes, Fingertight-Anschlussstück
Ersatzferrulen
Fingertight-Fitting
PEEK-Flügelmutter mit PEEK-Ferrule
Säulenendstopfen
Beschreibung:
1/16 Zoll, 0,37 Zoll-Kopf
1/16 in.
1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, rot
1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, schwarz
PEEK
PEEK, 1/32 in., Kopf 0,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10706163
Marke: Thermo Scientific™ F120X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit.
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Verbindungsstücke gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit. Diese Anschlussstücke sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und sind daher beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen. Fingertight-Leitungen sorgen für höhere Benutzerfreundlichkeit. Die Anschlussstücke sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
  • Beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen
  • Biokompatibel für ein breites Spektrum an Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Einteiliges PEEK-Fingertight-Anschlussstück
Beschreibung 1/16 Zoll, 0,37 Zoll-Kopf
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Schläuche
Menge 10 Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.