Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings
Artikelnummer. 15319849 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Anschlussstecker mit kurzem Kopf, schwarz
Einteiliges PEEK-Fingertight-Anschlussstück
Einteiliges, langes, Fingertight-Anschlussstück
Ersatzferrulen
Fingertight-Fitting
PEEK-Flügelmutter mit PEEK-Ferrule
Säulenendstopfen
Beschreibung:
1/16 Zoll, 0,37 Zoll-Kopf
1/16 in.
1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, rot
1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, schwarz
PEEK
PEEK, 1/32 in., Kopf 0,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15319849
Marke: Thermo Scientific™ U467R
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit.
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Verbindungsstücke gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit. Diese Anschlussstücke sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und sind daher beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen. Fingertight-Leitungen sorgen für höhere Benutzerfreundlichkeit. Die Anschlussstücke sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Säulenendstopfen
Beschreibung 1/16 in., 10-32 konisch, Delrin, rot
Zur Verwendung mit (Geräte) 10-32 Anschlusskegel
Material Delrin Acetal
Menge Je 1
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.