Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Fittings
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Verwendung der Thermo Scientific™ PEEK-Fingertight-Verbindungsstücke gewährleistet HPLC-Qualität und Robustheit. Diese Anschlussstücke sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und sind daher beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen. Fingertight-Leitungen sorgen für höhere Benutzerfreundlichkeit. Die Anschlussstücke sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen biokompatibel.
- Beständig gegen Risse, Brüche, Gewindeabstreifen und Undichtigkeiten in Hoch- und Niederdruckanwendungen
- Biokompatibel für ein breites Spektrum an Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fingertight-Fitting |
| Beschreibung | PEEK, 1/32 in., Kopf 0,25 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LC-Schläuche |
| Material | PEEK |
| Menge | Je 1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.