Learn More
Cytiva PEEK-Steckverbinder Luer/M6
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anschlüsse:
Luer männlich auf M6 weiblich
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ÄKTAcrossflow ist ein vollautomatisches Tangentialflussfiltersystem für die Prozessentwicklung und eignet sich für die Filtersiebung und Prozessoptimierung im kleinen und kleinsten Maßstab.
- Polyetheretherketon (PEEK)-Verbindung
- Anschlüsse: Luer männlich-M6 weiblich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Verbindungsstück Luer |
| Anschlüsse | Luer männlich auf M6 weiblich |
| Menge | Set von 5 |
| Material | PEEK |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ÄKTAcrossflow Tangentialflussfiltrationssystem |