Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Verdampferkolben mit konischem Bodengelenk
Speziell für Rotationsverdampfer, mit Mittelhals und konischem Gelenk, birnenförmig, mit Beschriftungsschild.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03041428
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11983381
  • 258.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Duran Glas
Rotationsverdampfer
Birne
50 mm
Verdampferkolben
14/23
50 mL