Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Verdampferkolben mit konischem Bodengelenk
Artikelnummer. 11963381
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
3000 mL
Halsausführung:
14/23
29/32
39/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11963381
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03041422
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für Rotationsverdampfer, mit Mittelhals und konischem Gelenk, birnenförmig, mit Beschriftungsschild.
Spezifikation
Material Duran Glas
Typ Verdampferkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Halsausführung 14/23
Form Birne
Volumen (metrisch) 25 mL
Durchmesser (metrisch) 40 mm