Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Verdampferkolben mit konischem Bodengelenk
Speziell für Rotationsverdampfer, mit Mittelhals und konischem Gelenk, birnenförmig, mit Beschriftungsschild.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03042928
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
Birne | |
56 mm |
Verdampferkolben | |
39/32 | |
50 mL |