Learn More
asecos™ Lagerebene Auffangwanne PE
Zusätzliche Lagerebene
Marke:  asecos™ 27884
Artikelnummer. 17806436
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
51.18 in.
51.18 in.
5.12 in.
23.62 in.
30.86 lb.
Storage Level
1300.00 mm
1300.00 mm
130.00 mm
600.00 mm
14 kg
Name des Produkts
asecos™ Lagerebene Auffangwanne PE > Storage level (sump) PE for RSW 1364