Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Palette
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
34 kg
37 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: PE-Palette
- Auffangvolumen: 220 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 58.1 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 220 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Painted Spill Sump |
| Länge (angloamerikanisch) | 52.36 in. |
| Länge (metrisch) | 1330.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 52.36 in. |
| Breite (metrisch) | 1330.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 19.69 in. |
| Mehr anzeigen |