Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Palette
Artikelnummer. 17816366 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
34 kg
37 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17816366
Marke: asecos™ 40051
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • PE Blau
  • Gitterrost: PE-Palette
  • Auffangvolumen: 220 Liter
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 58.1 gal.
Kapazität (metrisch) 220 L
Material Polyethylen
Typ Painted Spill Sump
Länge (angloamerikanisch) 52.36 in.
Länge (metrisch) 1330.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 52.36 in.
Breite (metrisch) 1330.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 16,14 in.
Höhe (metrisch) 410.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 52.36 in.
Tiefe (metrisch) 1330.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 74.96 lb.
Gewicht (metrisch) 34 kg