missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Auffangwanne PE fahrbar mit verzinktem Gitterrost

Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Marke:  asecos™ 18077

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17816096

  • 279.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • PE Blau
  • Gitterrost: verzinkt
Spezifikation

Spezifikation

Blau
60 L
Painted Spill Sump
725.00 mm
725.00 mm
330.00 mm
525.00 mm
20 kg
15.9 gal.
Polyethylen
28.54 in.
28.54 in.
12.99 in.
20.67 in.
44.09 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote