Learn More
BRAND™ LDPE Stopfen, rutschfest
Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) BRAND™ Griffstopfen aus LDPE eignen sich für den Einsatz in Proben- und Sedimentationsröhrchen. Die Doppelringstopfen verhindern ein Austreten der Proben. Die gerillten Kanten lassen sich gut greifen und festhalten.
Marke:  BRAND™ 114720
30.81 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10058670
  • 38.60 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Zur Verwendung mit Proben- und Sedimentationsröhrchen.
  • Stopfen mit zwei Ringen verhindert ein Auslaufen der Probe.
  • Besserer Halt und Handhabung durch geriffelten Rand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16mm
BRAND™ Probenröhrchen 114715
16 T (mm)
Griffstopfen
Proben- und Sedimentationsröhrchen
Je 1000
LDPE