Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit PE Palette
Artikelnummer. 17836566 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
1430.00 mm
2260.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17836566
Marke: asecos™ 15477
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
  • Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden
  • Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des IBC
  • Geeignet für Flussigkeiten mit einem maximal spezifischen Gewicht von 1.800 kg/m³
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Länge (angloamerikanisch) 56.30 in.
Länge (metrisch) 1430.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 56.30 in.
Breite (metrisch) 1430.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 37.99 in.
Höhe (metrisch) 965.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 56.30 in.
Tiefe (metrisch) 1430.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 211.64 lb.
Gewicht (metrisch) 96 kg