Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit PE Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 24157
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826496
  • 1870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
1280.00 mm
1280.00 mm
885.00 mm
1910.00 mm
143 kg
264.2 gal.
Polyethylen
50.39 in.
50.39 in.
34.84 in.
75.20 in.
315.26 lb.