Learn More
VITLAB™ PE-HD-Vorratsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 und 50 l
10 l
25 l
Beschreibung
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
- HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
- Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
- Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
- Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
- Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
- Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 und 50 l |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Flüssigkeiten. |
Enthält | Stabiler Tragegriff und Schraubverschluss |
Material | Polyethylen hohe Dichte |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktlinie | Vorratsflaschen, PE-HD, mit Zapfhahn |
Gewindegröße (metrisch) | 62.5 mm |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 345 mm |