Learn More
VITLAB™ PE-HD-Vorratsflaschen
Artikelnummer. 10060721
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 und 50 l
10 l
25 l
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ PE-HD-Aufbewahrungsflaschen verfügen über einen sicheren Schraubverschluss und stabile Tragegriffe für eine einfache Handhabung. Zu den Optionen gehören Weithalsflaschen für einfaches Befüllen und Flaschen mit Gewinde zum bequemen Abfüllen von Flüssigkeiten.
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
  • HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
  • Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
  • Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
  • Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
  • Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
  • Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Flüssigkeiten.
Enthält Hahn, Tragegriff, Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produktlinie Vorratsflaschen, PE-HD, mit Zapfhahn
Gewindegröße (metrisch) 62.2 mm
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 425 mm
Produkttyp Flasche, Lagerung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 210 mm
Verschlusstyp Schraubkappe