Learn More
Invitrogen™ PDGF-AB Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
682.00 € - 4810.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P/P |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 10 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495093
|
Invitrogen™
EHPDGFAB |
96 Tests |
682.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17894210
|
Invitrogen™
EHPDGFABX10 |
10 x 96 Tests |
4810.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17105539
|
Invitrogen™
EHPDGFABX5 |
5 x 96 Tests |
2695.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Der Human Platelet Derived Growth Factor-AB (Hu PDGFAB) ELISA quantifiziert Hu PDGFAB in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu PDGFAB. Verfahrensprinzip Der Human PDGFAB-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem abgestimmten Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) is a mitogenic peptide growth hormone carried in the alpha-granules of platelets and is released when platelets adhere to traumatized tissues. Connective tissue cells near the traumatized region respond by initiating the process of replication. The synthesis of PDGF can be induced by IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta and EGF.Spezifikation
P/P | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis, PDGF-A, PDGF1 | |
< 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
10 pg/mL | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF-BB, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF- alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
5154, 5155 | |
< 12 % | |
HRP | |
Neurobiologie | |
LL22NC03-10C3.2, IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis | |
1 h 20 min |