Learn More
PDCD1 Recombinant Mouse Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain (Met 1-Gln 167) of mouse PDCD1 precursor fused to polyhistidine tag at C-terminus
Marke:  Invitrogen 50124M08H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15342766
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain (Met 1-Gln 167) of mouse PDCD1 precursor fused to polyhistidine tag at C-terminus
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Protein Structure Analysis, Protein Standard, Cell Biology and Analysis
17.6kd
Mouse
<1 EU/μg
PDCD1
His Tag
Other Proteins
≥90% by SDS-PAGE
18566
50μg
Truncated, Recombinant
Programmed Cell Death 1
PDCD1 Recombinant Mouse Protein
Mammalian
Lyophilized