Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke: BRAND™ 705708
76.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21895" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
- Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
- 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
- Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
2,5 mL | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
≤0.8 to 0.2% | |
Qualitätszertifikat | |
Positive Verdrängung | |
100 | |
Mehrfach-Pipette | |
PD-Tip™ II | |
Bedruckt |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
PD-Spitze II | |
±≤3.5 to 0.7% | |
Virgin raw materials | |
100/Packung | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben |