Learn More
Tocris Bioscience™ PD 98059
MEK inhibitor
118.00 € - 862.00 €
Spezifikation
Reinheit 98%
Summenformel 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
CAS 167869-21-8
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Produkttyp PD 98059
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18073852
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1213/1
1 mg
118.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18033882
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1213/50
50 mg
862.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18708126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
1213/10
10 mg
233.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
Spezifikation
Spezifikation
98%
167869-21-8
PD 98059
PD 98059
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Raumtemperatur
M.W. (Observed): 267.28
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke