Learn More
Tocris Bioscience™ PD 98059
MEK inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 1213/10
179.70 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.Spezifikation
98% | |
167869-21-8 | |
10 mg | |
M.W. (Observed): 267.28 |
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one | |
Raumtemperatur | |
PD 98059 | |
PD 98059 |
Nur für Forschungszwecke