Learn More
Tocris Bioscience™ PD 98059
MEK inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 1213/50
685.25 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18033882
  • 862.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
Spezifikation
Spezifikation
98%
167869-21-8
50 mg
M.W. (Observed): 267.28
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Raumtemperatur
PD 98059
PD 98059
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke