Learn More
Tocris Bioscience™ PD 4'-piperazine
Stable cereblon ligand, for PROTAC synthesis
Marke:  Tocris Bioscience™ 7859/50
314.46 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18768716
  • 399.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PD 4'-piperazine is a cereblon ligand that can be used for PROTAC® Degrader development. The compound can be used to develop PD-PROTAC molecules that exhibit improved stability and potency compared with PROTACs synthesized using IMiD (immunomodulatory imide drug) analogs.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
Dihydro-1-[4-(1-piperazinyl)phenyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione dihydrochloride
50 mg
Degrader Building Blocks
C14H18N4O2.2HCl