missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ SPE Screen KEL-F 47mm
Marke: Kimble Chase™ 971103-4247
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
SPE-Stützschirm | |
PTFE | |
47 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur