Learn More
Microspec™ PCR-Röhrchen
PCR-Röhrchen sind in sterilen oder unsterilen EtO-Röhrchen erhältlich.
Marke: Microspec™ AK3
Beschreibung
- PCR-Röhrchen
- Naturfarben
- 1000er-Packung
Spezifikation
Durchsichtig | |
0,2 ml | |
1000 | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Flip | |
Ja |
Durchsichtig | |
Raumtemperatur | |
Polypropylen | |
Steril | |
Nein | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |